2-Adamantanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Adamantan-2-one
A0719-100G A0719-25G A0719-5G
TCIAA0719-100GEA 215 EUR
TCIAA0719-100G TCIAA0719-25G TCIAA0719-5G
2-Adamantanona ≥98.0% (por GC)
2-Adamantanona
Formula: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Pto. Ebullición: 228 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 43 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074737
Núm. CAS: 700-58-3
EINECS: 211-847-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bac9e45c13df1a4753c4075ab5e09c9507cd6eae&vid=bac9e45c13df1a4753c4075ab5e09c9507cd6eae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency