1-Cloroadamantano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C0747-25G C0747-5G
TCIAC0747-25GEA 105 EUR
TCIAC0747-25G TCIAC0747-5G
1-Cloroadamantano ≥98.0% (por GC)
1-Cloroadamantano
Formula: C₁₀H₁₅Cl
MW: 170,68 g/mol
Pto. de fusión: 163…166 °C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00075627
Núm. CAS: 935-56-8
EINECS: 213-305-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfdd45bc5ee2c4a8ef13a040ef22b8119637d851&vid=cfdd45bc5ee2c4a8ef13a040ef22b8119637d851&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency