1-Adamantanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0939-25G A0939-250G
TCIAA0939-25GEA 44 EUR
TCIAA0939-25G TCIAA0939-250G
1-Adamantanol ≥98.0% (por GC)
1-Adamantanol
Formula: C₁₀H₁₆O
Pto. Ebullición: 287 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 280°C
Densidad: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074729
Núm. CAS: 768-95-6
EINECS: 212-202-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5216d4617671caaa06c7139fb81dc63f1d02f92a&vid=5216d4617671caaa06c7139fb81dc63f1d02f92a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency