2-Adamantanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Hidroxitriciclo[3.3.1.1(3,7)]decano, Triciclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Triciclo[3.3.1.1(3,7)]decanol
A0720-25G A0720-5G
TCIAA0720-25GEA 104 EUR
TCIAA0720-25G TCIAA0720-5G
2-Adamantanol ≥98.0% (por GC)
2-Adamantanol
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Pto. de fusión: 299…303 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074744
Núm. CAS: 700-57-2
EINECS: 211-846-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b353b76d8fe856e16e484bc091a18c5688183a19&vid=b353b76d8fe856e16e484bc091a18c5688183a19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency