Adamantano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0696-25G A0696-500G
TCIAA0696-25GEA 35 EUR
TCIAA0696-25G TCIAA0696-500G
Adamantano ≥99.0% (por GC)
Adamantane
Formula: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Pto. Ebullición: 171 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074719
Núm. CAS: 281-23-2
EINECS: 206-001-4
Índice Merck: 14,00149
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e15f1504c72fba7b59c0633bd0509a489de4ded3&vid=e15f1504c72fba7b59c0633bd0509a489de4ded3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Toluene almost transparency