cis-Hexadec-9-enoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Palmitoleic acid methyl ester, (Z)-Methyl hexadec-9-enoate
P1958-1G P1958-100MG
TCIAP1958-1GEA 194 EUR
TCIAP1958-1G TCIAP1958-100MG
cis-Hexadec-9-enoato de metilo ≥98.0% (por GC)
cis-Hexadec-9-enoato de metilo
Formula: C₁₇H₃₂O₂
MW: 268,44 g/mol
Pto. Ebullición: 126°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00042911
Núm. CAS: 1120-25-8
EINECS: 214-303-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76275f2a36daf689277b56b2b9f92e086bb9feb6&vid=76275f2a36daf689277b56b2b9f92e086bb9feb6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %