Ácido cis-hexadec-9-enoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0072-1G H0072-100MG
TCIAH0072-1GEA 202 EUR
TCIAH0072-1G TCIAH0072-100MG
Ácido cis-hexadec-9-enoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido cis-hexadec-9-enoico
Formula: C₁₆H₃₀O₂
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de fusión: 1°C
Pto. de inflamación: 62°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004437
Núm. CAS: 373-49-9
EINECS: 206-765-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b234331a3a6bd412ec16643e90d2ec9b43e8494&vid=8b234331a3a6bd412ec16643e90d2ec9b43e8494&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %