Fosfato de tris(2-etilhexilo) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P1022-25ML P1022-500ML
TCIAP1022-25MLEA 18 EUR
TCIAP1022-25ML TCIAP1022-500ML
Fosfato de tris(2-etilhexilo) ≥98.0% (por GC)
Fosfato de tris(2-etilhexilo)
Formula: C₂₄H₅₁O₄P
MW: 434,64 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de inflamación: 204°C
Número MDL: MFCD00009491
Núm. CAS: 78-42-2
EINECS: 201-116-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=267c04cdc182bcfaf0b72b124da3eb883e926b2a&vid=267c04cdc182bcfaf0b72b124da3eb883e926b2a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %