3-Oxovalerato de etilo ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Ethyl 3-oxopentanoate, Ethyl 3-oxovalerate

K0031-25G K0031-5G
TCIAK0031-25GEA 128 EUR
TCIAK0031-25G TCIAK0031-5G
3-Oxovalerato de etilo ≥97.0% (por GC)
3-Oxovalerato de etilo
Formula: C₇H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 191°C
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00009317
Núm. CAS: 4949-44-4
EINECS: 225-593-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5620c40816ecf30a2d43f8d312ef30233e8081f7&vid=5620c40816ecf30a2d43f8d312ef30233e8081f7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR