3-Oxovalerato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
K0035-25G K0035-500G K0035-100G
TCIAK0035-25GEA 24 EUR
TCIAK0035-25G TCIAK0035-500G TCIAK0035-100G
3-Oxovalerato de metilo ≥98.0% (por GC)
3-Oxovalerato de metilo
Formula: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Pto. Ebullición: 74°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00011705
Núm. CAS: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb9776634625841668d8cd7185bba962be632f49&vid=eb9776634625841668d8cd7185bba962be632f49&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %