Ciclohexilfenilcetona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C1345-25G C1345-500G
TCIAC1345-25GEA 42 EUR
TCIAC1345-25G TCIAC1345-500G
Ciclohexilfenilcetona ≥98.0% (por GC)
Ciclohexilfenilcetona
Formula: C₁₃H₁₆O
MW: 188,27 g/mol
Pto. Ebullición: 168°C
Número MDL: MFCD00001467
Núm. CAS: 712-50-5
EINECS: 211-923-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb5a9f14cccc2808362975367ae8df554f902bae&vid=bb5a9f14cccc2808362975367ae8df554f902bae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency