Ácido 3,3'-ditiodipropionico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0947-25G D0947-500G D0947-100G
TCIAD0947-25GEA 17 EUR
TCIAD0947-25G TCIAD0947-500G TCIAD0947-100G
Ácido 3,3'-ditiodipropionico ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,3'-ditiodipropionico
Formula: C₆H₁₀O₄S₂
Número MDL: MFCD00002780
Núm. CAS: 1119-62-6
EINECS: 214-284-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e895f4913bba7cdee9a9ab27229bcd6d893b20dd&vid=e895f4913bba7cdee9a9ab27229bcd6d893b20dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency