Carbonato de 1-cloroetilo y etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Carbonic acid 1-Chloroethyl ethyl ester, 1-Chloroethyl ethyl carbonate, 1-Chlorodiethyl Carbonate
C1056-25G C1056-100G
TCIAC1056-25GEA 33 EUR
TCIAC1056-25G TCIAC1056-100G
Carbonato de 1-cloroetilo y etilo ≥98.0% (por GC)
Carbonato de 1-cloroetilo y etilo
Formula: C₅H₉ClO₃
MW: 152.58 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de inflamación: 62°C
Número MDL: MFCD00040523
Núm. CAS: 50893-36-2
EINECS: 256-832-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f794a38142f70922dc28a8c773bdd126d17b015d&vid=f794a38142f70922dc28a8c773bdd126d17b015d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %