Propionato de isobutilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0506-25ML P0506-500ML P0506-100ML
TCIAP0506-25MLEA 17 EUR
TCIAP0506-25ML TCIAP0506-500ML TCIAP0506-100ML
Propionato de isobutilo ≥98.0% (por GC)
Propionato de isobutilo
Formula: C₇H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 138°C
Pto. de inflamación: 35°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009307
Núm. CAS: 540-42-1
EINECS: 208-746-0
UN: 2394
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,05150
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=405ce34d96b9f84b1190e67fd335673e18a378c9&vid=405ce34d96b9f84b1190e67fd335673e18a378c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %