Propionato de isopentilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0677-25G I0677-500G
TCIAI0677-25GEA 16 EUR
TCIAI0677-25G TCIAI0677-500G
Propionato de isopentilo ≥98.0% (por GC)
Propionato de isopentilo
Formula: C₈H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 161°C
Pto. de inflamación: 41°C
Número MDL: MFCD00048611
Núm. CAS: 105-68-0
EINECS: 203-322-1
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10d3de321f1a08d2ca633aaedaeebaf97f013b5&vid=b10d3de321f1a08d2ca633aaedaeebaf97f013b5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %