Propionato de isopropilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0507-25ML P0507-500ML
TCIAP0507-25MLEA 24 EUR
TCIAP0507-25ML TCIAP0507-500ML
Propionato de isopropilo ≥99.0% (por GC)
Propionato de isopropilo
Formula: C₆H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de inflamación: 15°C
Número MDL: MFCD00051553
Núm. CAS: 637-78-5
EINECS: 211-300-8
UN: 2409
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be3be78ae436840c084fc3e6f9bd42ee616dd11e&vid=be3be78ae436840c084fc3e6f9bd42ee616dd11e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %