trans-1,3-Dicloropropeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2346-25ML D2346-5ML
TCIAD2346-25MLEA 242 EUR
TCIAD2346-25ML TCIAD2346-5ML
trans-1,3-Dicloropropeno ≥98.0% (por GC)
trans-1,3-Dicloropropeno
Formula: C₃H₄Cl₂
MW: 110,97 g/mol
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de inflamación: 21°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00000985
Núm. CAS: 10061-02-6
UN: 2047
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,03075
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8415996f3fbbee9f09ae23fb72c59c684361f46b&vid=8415996f3fbbee9f09ae23fb72c59c684361f46b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %