4-Metilpiperazin-1-amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1192-25ML A1192-500ML
TCIAA1192-25MLEA 70 EUR
TCIAA1192-25ML TCIAA1192-500ML
4-Metilpiperazin-1-amina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Metilpiperazin-1-amina
Formula: C₅H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de inflamación: 103°C
Número MDL: MFCD00006154
Núm. CAS: 6928-85-4
EINECS: 230-053-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac01cf750bd961084a66fee9faf078a84ad1a785&vid=ac01cf750bd961084a66fee9faf078a84ad1a785&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %