Piperazina-1,4-dicarbaldehido
Proveedor: TCI
D2578-25G D2578-500G D2578-100G
TCIAD2578-25GEA 47 EUR
TCIAD2578-25G TCIAD2578-500G TCIAD2578-100G
Piperazina-1,4-dicarbaldehido
Piperazina-1,4-dicarbaldehido
Formula: C₆H₁₀N₂O₂
Número MDL: MFCD00006153
Núm. CAS: 4164-39-0
EINECS: 224-011-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5de19ee70f2205a3bcd063dd3b3e1cb60d48d9eb&vid=5de19ee70f2205a3bcd063dd3b3e1cb60d48d9eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 129.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency