(±)-2,3-Dibromopropionato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1992-25G D1992-500G
TCIAD1992-25GEA 16 EUR
TCIAD1992-25G TCIAD1992-500G
(±)-2,3-Dibromopropionato de etilo ≥98.0% (por GC)
(±)-2,3-Dibromopropionato de etilo
Formula: C₅H₈Br₂O₂
Pto. Ebullición: 82°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD00000212
Núm. CAS: 3674-13-3
EINECS: 222-941-8
UN: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=364b63c7dd5ca7f591c0c70f6a341d7d8ff8e788&vid=364b63c7dd5ca7f591c0c70f6a341d7d8ff8e788&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %