(±)-2-Bromopropionato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
B0646-25G B0646-500G B0646-100G
TCIAB0646-25GEA 22 EUR
TCIAB0646-25G TCIAB0646-500G TCIAB0646-100G
(±)-2-Bromopropionato de etilo ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Bromopropionato de etilo
Formula: C₅H₉BrO₂
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00000144
Núm. CAS: 535-11-5
EINECS: 208-609-5
UN: 1992
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,03772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0ce7fa4a184a9a08a93c89296f12bc262cebd9b&vid=e0ce7fa4a184a9a08a93c89296f12bc262cebd9b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %