(±)-2-Bromopropionato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1460-25G B1460-500G B1460-100G
TCIAB1460-25GEA 20 EUR
TCIAB1460-25G TCIAB1460-500G TCIAB1460-100G
(±)-2-Bromopropionato de metilo ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Bromopropionato de metilo
Formula: C₄H₇BrO₂
Pto. Ebullición: 144°C
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00000143
Núm. CAS: 5445-17-0
EINECS: 226-642-3
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=025363072f8b034f85575e812dd5bcde6ff74077&vid=025363072f8b034f85575e812dd5bcde6ff74077&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %