Dimetoxi(metil)silano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2100-25ML D2100-100ML
TCIAD2100-25MLEA 94 EUR
TCIAD2100-25ML TCIAD2100-100ML
Dimetoxi(metil)silano ≥97.0% (por GC)
Dimetoxi(metil)silano
Formula: C₃H₁₀O₂Si
Pto. Ebullición: 61°C
Pto. de inflamación: -9°C
Número MDL: MFCD00048019
Núm. CAS: 16881-77-9
EINECS: 240-914-9
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79aaa4aa107c4a3eb59ce698c83a491e89434e40&vid=79aaa4aa107c4a3eb59ce698c83a491e89434e40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %