1-Aminobenzotriazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1464-1G A1464-5G
TCIAA1464-1GEA 90 EUR
TCIAA1464-1G TCIAA1464-5G
1-Aminobenzotriazol ≥98.0% (por GC)
1-Aminobenzotriazole
Formula: C₆H₆N₄
Número MDL: MFCD00132902
Núm. CAS: 1614-12-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=505ba67439bf11a1fa139ac4810cdc6483ec1938&vid=505ba67439bf11a1fa139ac4810cdc6483ec1938&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C