Fenil(1-hidroxiciclohexil)cetona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (1-Hydroxycyclohexyl)(phenyl)methanone
H0617-25G H0617-500G H0617-100G
TCIAH0617-25GEA 16 EUR
TCIAH0617-25G TCIAH0617-500G TCIAH0617-100G
Fenil(1-hidroxiciclohexil)cetona ≥98.0% (por GC)
Fenil(1-hidroxiciclohexil)cetona
Formula: C₁₃H₁₆O₂
Número MDL: MFCD00059561
Núm. CAS: 947-19-3
EINECS: 213-426-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0d9838914d5968ca030d3cef640c6735be798e7&vid=a0d9838914d5968ca030d3cef640c6735be798e7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency