(±)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
C0014-25G C0014-5G
TCIAC0014-25GEA 127 EUR
TCIAC0014-25G TCIAC0014-5G
(±)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona ≥98.0% (por GC)
(±)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Número MDL: MFCD00064160
Núm. CAS: 10373-78-1
EINECS: 233-814-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b29934255f62cd4f0e129274fcae1cd415a4dc7&vid=6b29934255f62cd4f0e129274fcae1cd415a4dc7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 203.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency