(1R)-(-)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1482-1G C1482-5G
TCIAC1482-1GEA 37 EUR
TCIAC1482-1G TCIAC1482-5G
(1R)-(-)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona ≥98.0% (por GC)
(1R)-(-)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Número MDL: MFCD00082863
Núm. CAS: 10334-26-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e89d10c89e5d6ce19f47fe59b7c5c0693c565692&vid=e89d10c89e5d6ce19f47fe59b7c5c0693c565692&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -95.0 to -105.0 deg (C=1,toluene)
Solubility in Methanol almost transparency