(1S)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (1S)-(+)-Camphorquin
C1660-1G C1660-5G
TCIAC1660-1GEA 67 EUR
TCIAC1660-1G TCIAC1660-5G
(1S)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona ≥97.0% (por GC)
(1S)-(+)-1,7,7-Trimetilbiciclo[2.2.1]heptano-2,3-diona
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Número MDL: MFCD00064159
Núm. CAS: 2767-84-2
EINECS: 220-446-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ee37e1c176d41e68d40da0eb3b12b341695a61f&vid=2ee37e1c176d41e68d40da0eb3b12b341695a61f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +95.0 to +103.0 deg (C=1,Toluene)