2-Metil-5-metoxibenzotiazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1281-25G M1281-5G
TCIAM1281-25GEA 314 EUR
TCIAM1281-25G TCIAM1281-5G
2-Metil-5-metoxibenzotiazol ≥98.0% (por GC)
2-Metil-5-metoxibenzotiazol
Formula: C₉H₉NOS
Pto. Ebullición: 135°C
Número MDL: MFCD00082664
Núm. CAS: 2941-69-7
EINECS: 220-929-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d567a36c03e2a211e852cf38b5cb1e9dbea0a40&vid=9d567a36c03e2a211e852cf38b5cb1e9dbea0a40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency