(±)-Bromuro de 2-bromopropionilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B0649-25G
B0649-500G
B0649-100G
TCIAB0649-25GEA
16
EUR
TCIAB0649-25G
TCIAB0649-500G
TCIAB0649-100G
(±)-Bromuro de 2-bromopropionilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
(±)-Bromuro de 2-bromopropionilo
Formula:
C₃H₄Br₂O Pto. Ebullición: 155°C Pto. de inflamación: 109°C |
Número MDL:
MFCD00000142 Núm. CAS: 563-76-8 EINECS: 209-261-7 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |