(±)-2-Chloropropionato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0790-100ML C0790-25ML
TCIAC0790-100MLEA 138 EUR
TCIAC0790-100ML TCIAC0790-25ML
(±)-2-Chloropropionato de etilo ≥97.0% (por GC)
(±)-2-Chloropropionato de etilo
Formula: C₅H₉ClO₂
MW: 136,58 g/mol
Pto. Ebullición: 147°C
Pto. de inflamación: 38°C
Número MDL: MFCD00000864
Núm. CAS: 535-13-7
EINECS: 208-610-0
UN: 2935
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,03785
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6650807867da6b3279512042204db3edd8e5d47a&vid=6650807867da6b3279512042204db3edd8e5d47a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %