(±)-2-Chloropropionato de metilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0970-25ML C0970-500ML C0970-100ML
TCIAC0970-25MLEA 17 EUR
TCIAC0970-25ML TCIAC0970-500ML TCIAC0970-100ML
(±)-2-Chloropropionato de metilo ≥95.0% (por GC)
(±)-2-Chloropropionato de metilo
Formula: C₄H₇ClO₂
MW: 122,55 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de inflamación: 38°C
Número MDL: MFCD00000863
Núm. CAS: 17639-93-9
EINECS: 241-624-5
UN: 2933
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d85a1ce8bb87d03db3edbf2d0e9febde11e88441&vid=d85a1ce8bb87d03db3edbf2d0e9febde11e88441&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %