Cloroglioxilato de etilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1066-25G C1066-500G C1066-100G
TCIAC1066-25GEA 35 EUR
TCIAC1066-25G TCIAC1066-500G TCIAC1066-100G
Cloroglioxilato de etilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloroglioxilato de etilo
Formula: C₄H₅ClO₃
Pto. de inflamación: 41°C
Número MDL: MFCD00000706
Núm. CAS: 4755-77-5
EINECS: 225-285-0
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cc33659c5e69bce1ec23eb9b6e8664d04c7bbe4&vid=0cc33659c5e69bce1ec23eb9b6e8664d04c7bbe4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %