Cloroglioxilato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C1561-25G C1561-250G
TCIAC1561-25GEA 72 EUR
TCIAC1561-25G TCIAC1561-250G
Cloroglioxilato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloroglioxilato de metilo
Formula: C₃H₃ClO₃
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de inflamación: 46°C
Número MDL: MFCD00000705
Núm. CAS: 5781-53-3
EINECS: 227-307-4
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a4ad9f806f8ea16030c093adc3b8ae2bf9d06fa&vid=6a4ad9f806f8ea16030c093adc3b8ae2bf9d06fa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %