Carbazato de terc-butilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl hydrazinecarboxylate
C0933-25G
C0933-250G
TCIAC0933-25GEA
27
EUR
TCIAC0933-25G
TCIAC0933-250G
Carbazato de terc-butilo ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Carbazato de terc-butilo
Formula:
C₅H₁₂N₂O₂ MW: 132.16 g/mol Pto. Ebullición: 95°C |
Número MDL:
MFCD00007593 Núm. CAS: 870-46-2 EINECS: 212-795-3 UN: 1325 ADR: 4.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 39.0 to 43.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |