Carbazato de etilo ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ethyl hydrazinecarboxylate
C1097-25G C1097-500G
TCIAC1097-25GEA 57 EUR
TCIAC1097-25G TCIAC1097-500G
Carbazato de etilo ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Carbazato de etilo
Formula: C₃H₈N₂O₂
MW: 104,11 g/mol
Pto. Ebullición: 118°C
Número MDL: MFCD00007595
Núm. CAS: 4114-31-2
EINECS: 223-903-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5774f9936bc430922668d36e4283c27f1baf946&vid=f5774f9936bc430922668d36e4283c27f1baf946&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency