Carbazato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methyl hydrazinecarboxylate, Methyl hydrazinocarboxylate
C1098-25G C1098-500G
TCIAC1098-25GEA 16 EUR
TCIAC1098-25G TCIAC1098-500G
Carbazato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Carbazato de metilo
Formula: C₂H₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 108°C
Número MDL: MFCD00007594
Núm. CAS: 6294-89-9
EINECS: 228-560-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f79581a1632724f5fd4c098d493da2dfd7e8e8a&vid=4f79581a1632724f5fd4c098d493da2dfd7e8e8a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 74.0 deg-C