Acetato de formamidina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0154-25G
F0154-250G
TCIAF0154-25GEA
19
EUR
TCIAF0154-25G
TCIAF0154-250G
Acetato de formamidina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acetato de formamidina
Formula:
C₃H₈N₂O₂ MW: 104.11 g/mol |
Número MDL:
MFCD00012866 Núm. CAS: 3473-63-0 EINECS: 222-442-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |