Tioacetato de S-propilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: S-Propyl ethanethioate
P1716-25G P1716-5G
TCIAP1716-25GEA 55 EUR
TCIAP1716-25G TCIAP1716-5G
Tioacetato de S-propilo ≥98.0% (por GC)
Tioacetato de S-propilo
Formula: C₅H₁₀OS
MW: 118.2 g/mol
Pto. Ebullición: 137°C
Número MDL: MFCD00039937
Núm. CAS: 2307-10-0
EINECS: 218-984-7
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a017b72abac502de14c09c0a3ddd1350da302a8&vid=8a017b72abac502de14c09c0a3ddd1350da302a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %