Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propionico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
B1192-25G
B1192-500G
TCIAB1192-25GEA
16
EUR
TCIAB1192-25G
TCIAB1192-500G
Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propionico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,2-bis(hidroximetil)propionico
Formula:
C₅H₁₀O₄ MW: 134,13 g/mol |
Número MDL:
MFCD00004199 Núm. CAS: 4767-03-7 EINECS: 225-306-3 Índice Merck: 14,03253 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 179.0 to 187.0 deg-C |
Solubility in Water | almost transparency |