Ácido 3-(4-clorobenzoil)propionico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1270-100G C1270-25G
TCIAC1270-100GEA 387 EUR
TCIAC1270-100G TCIAC1270-25G
Ácido 3-(4-clorobenzoil)propionico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-(4-clorobenzoil)propionico
Formula: C₁₀H₉ClO₃
MW: 212,63 g/mol
Número MDL: MFCD00002794
Núm. CAS: 3984-34-7
EINECS: 223-627-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2048ed2d5c5a85cef09d87863e0d06020400e45&vid=d2048ed2d5c5a85cef09d87863e0d06020400e45&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity