Carbazato de bencilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hydrazine, N-CBZ protected, Benzyl hydrazinecarboxylate
C1564-25G
C1564-5G
TCIAC1564-25GEA
88
EUR
TCIAC1564-25G
TCIAC1564-5G
Carbazato de bencilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Carbazato de bencilo
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00041890 Núm. CAS: 5331-43-1 EINECS: 226-230-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Bromination Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 71.0 deg-C |