Ácido 3-(4-fluorobenzoil)propionico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
F0379-25G
F0379-5G
TCIAF0379-25GEA
250
EUR
TCIAF0379-25G
TCIAF0379-5G
Ácido 3-(4-fluorobenzoil)propionico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Formula:
C₁₀H₉FO₃ MW: 196,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00002793 Núm. CAS: 366-77-8 EINECS: 206-679-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 101.0 to 104.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |