4-Aminoazobenceno ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Aminoazobenzene, p-Aminoazobenzene, 4-(Phenylazo)aniline, 4-Phenylazoaniline
P0141-25G
P0141-100G
TCIAP0141-25GEA
35
EUR
TCIAP0141-25G
TCIAP0141-100G
4-Aminoazobenceno ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Aminoazobenzene
Formula:
C₁₂H₁₁N₃ MW: 197,24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00007854 Núm. CAS: 60-09-3 EINECS: 200-453-6 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,00419 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystaline |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 123.0 to 127.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |