Piridoxal clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, Pyridoxal HCl
P0559-1G P0559-25G P0559-5G
TCIAP0559-1GEA 16 EUR
TCIAP0559-1G TCIAP0559-25G TCIAP0559-5G
Piridoxal clorhidrato ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Piridoxal clorhidrato
Formula: C₈H₁₀ClNO₃
MW: 203.62 g/mol
Número MDL: MFCD00012809
Núm. CAS: 65-22-5
EINECS: 200-602-5
Índice Merck: 14,07978
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3570ca4b45ab0205f0e422f4fceafaaceed256c&vid=d3570ca4b45ab0205f0e422f4fceafaaceed256c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity