1-butil-1-metilpirrolidinio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B3358-25G B3358-5G
TCIAB3358-25GEA 129 EUR
TCIAB3358-25G TCIAB3358-5G
1-butil-1-metilpirrolidinio cloruro ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-butil-1-metilpirrolidinio cloruro
Formula: C₉H₂₀ClN
Número MDL: MFCD08458922
Núm. CAS: 479500-35-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f71365c80476a2ec1bcdff87ff2b5f17cb2b9305&vid=f71365c80476a2ec1bcdff87ff2b5f17cb2b9305&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %