Ácido 2,6-dihidroxiisonicotinico ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C0571-25G C0571-500G
TCIAC0571-25GEA 42 EUR
TCIAC0571-25G TCIAC0571-500G
Ácido 2,6-dihidroxiisonicotinico ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2,6-dihidroxiisonicotinico
Formula: C₆H₅NO₄
Número MDL: MFCD00006274
Núm. CAS: 99-11-6
EINECS: 202-731-2
Índice Merck: 14,02325
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15c6ebbd9a9c740ca51ee3ff3f7baaffc69dfb0a&vid=15c6ebbd9a9c740ca51ee3ff3f7baaffc69dfb0a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %