9-Aminoacridina clorhidrato monohidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9-Aminoacridine hydrochloride hydrate, Acridin-9-amine hydrochloride hydrate
A0619-25G A0619-5G
TCIAA0619-25GEA 44 EUR
TCIAA0619-25G TCIAA0619-5G
9-Aminoacridina clorhidrato monohidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
9-Aminoacridina clorhidrato monohidrato
Formula: C₁₃H₁₁ClN₂·1H₂O
MW: 248.71 g/mol
Número MDL: MFCD00150071
Núm. CAS: 52417-22-8
EINECS: 205-145-5
Índice Merck: 14,00407
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19a0780aa8ad5d64cdbb90fadf8d2c659a9fe0ca&vid=19a0780aa8ad5d64cdbb90fadf8d2c659a9fe0ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 6.8 to 7.7 %