9-Acridona 98,0 HPLC, N
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 9,10-Dihydro-9-oxoacridin, 9(10H)-Acridanone, Acridone, 9(10H)-Acridone, Acridin-9(10H)-one, 9-Acridone
A0133-25G A0133-5G
TCIAA0133-25GEA 156 EUR
TCIAA0133-25G TCIAA0133-5G
9-Acridona 98,0 HPLC, N
9-Acridona
Formula: C₁₃H₉NO
MW: 195.22 g/mol
Pto. de fusión: 354°C
Número MDL: MFCD00005019
Núm. CAS: 578-95-0
EINECS: 209-434-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e5418d3b41c02d63ead8fb883be41ec96e4a59&vid=a0e5418d3b41c02d63ead8fb883be41ec96e4a59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %