9-Metilacridina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1237-1G M1237-5G
TCIAM1237-1GEA 93 EUR
TCIAM1237-1G TCIAM1237-5G
9-Metilacridina ≥97.0% (por GC)
9-Metilacridina
Formula: C₁₄H₁₁N
Número MDL: MFCD00143523
Núm. CAS: 611-64-3
EINECS: 210-272-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec5a2b0a358dfd4ad3d5df6367ba5e7f28f8278&vid=8ec5a2b0a358dfd4ad3d5df6367ba5e7f28f8278&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C